missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatzferrulen für Mini-Verbindungsstücke
Ermöglicht eine einfache, leckfreie Installation für Kapillarsäulen ohne Verwendung von Werkzeugen.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 072698
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Speziell entwickelt zum Anschließen von Kapillarsäulen
- Verbindet Vorsäulen mit Kapillarsäulen
- Inerte und präzise mit Glas ausgekleidete Bohrung
- Geringes Totvolumen
Spezifikation
0.8 mm Innendurchmesser | |
15 % Graphit/85 % Vespel | |
10/Pckg. |
Bohrungsgröße: 0,8 mm | |
Graphit Vespel Ersatzferrulen für Mini-Verbindungsstücke für Säule mit Innendurchmesser 0.45–0.53 mm | |
0.53 mm |