Learn More
Brady™ MiniMark™ Hochleistungsfarbbänder
Hervorragende Chemikalien- und Wischbeständigkeit. Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes. Hochleistungsfarbband mit Harzbeschichtung zum Drucken auf B-595 Vinyl, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
Marke: Brady™ 710346
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10100kg
Beschreibung
- Farbbänder für Drucker
- Hervorragende Chemikalien- Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes.
- ochleistungsfarbband mit Harzbeschichtung zum Drucken auf B-595 Vinyl
- Ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit
Spezifikation
Hochleistungs-Farbband | |
MiniMark | |
4.33 in. | |
110 mm | |
90 m x 110 mm | |
Farbseite außen |
Grün | |
98.4 yd. | |
90 m | |
12,7 mm Innendurchmesser | |
110 mm grünes Band | |
1 Stk. |