Learn More
Brady™ MiniMark™ Hochleistungsfarbbänder
Hervorragende Chemikalien- und Wischbeständigkeit. Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes. Hochleistungsfarbband mit Harzbeschichtung zum Drucken auf B-595 Vinyl, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
150.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Hochleistungs-Farbband |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | MiniMark |
Breite (angloamerikanisch) | 4.33 in. |
Breite (metrisch) | 110 mm |
Durchmesser (metrisch) | 12,7 mm Innendurchmesser |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11524214
|
Brady™
710344 |
Blau |
150.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11544214
|
Brady™
710346 |
Grün |
150.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11534214
|
Brady™
710345 |
Rot |
150.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10215044
|
Brady™
710343 |
Weiß |
150.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Farbbänder für Drucker
- Hervorragende Chemikalien- Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes.
- ochleistungsfarbband mit Harzbeschichtung zum Drucken auf B-595 Vinyl
- Ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit
Spezifikation
Hochleistungs-Farbband | |
4.33 in. | |
12,7 mm Innendurchmesser | |
1 Stk. |
MiniMark | |
110 mm | |
Farbseite außen |