Learn More
Brady™ MiniMark™ Farbbänder
Diese Farbbänder weisen eine übliche Kratz-, Wisch- und Chemikalienbeständigkeit auf.
Marke:  Brady™ 710196
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11824125
  • 128.00 € / 1 Box
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Diese Farbbänder weisen eine übliche Kratz-,  Wisch- und Chemikalienbeständigkeit auf
  • MiniMark Farbband für Drucker
Spezifikation
Spezifikation
Farbband
MiniMark
4.33 in.
110 mm
90 m x 110 mm
Farbseite außen
Grün
98.4 yd.
90 m
12,7 mm Innendurchmesser
110 mm grünes Band - 1/Packung
1 Stk.