Learn More
Brady™ MiniMark™ Farbbänder
Diese Farbbänder weisen eine übliche Kratz-, Wisch- und Chemikalienbeständigkeit auf.
128.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Farbband |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | MiniMark |
Länge (angloamerikanisch) | 98.4 yd. |
Breite (angloamerikanisch) | 4.33 in. |
Länge (metrisch) | 90 m |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10475255
|
Brady™
710192 |
Schwarz |
128.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11829514
|
Brady™
710195 |
Blau |
128.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11824125
|
Brady™
710196 |
Grün |
128.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11839514
|
Brady™
710193 |
Weiß |
128.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11864315
|
Brady™
710194 |
Rot |
128.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Diese Farbbänder weisen eine übliche Kratz-, Wisch- und Chemikalienbeständigkeit auf
- MiniMark Farbband für Drucker
Spezifikation
Farbband | |
98.4 yd. | |
90 m | |
12,7 mm Innendurchmesser | |
Farbseite außen |
MiniMark | |
4.33 in. | |
110 mm | |
90 m x 110 mm | |
1 Stk. |