missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ MiniMark™ Farbbänder
Diese Farbbänder weisen eine übliche Kratz-, Wisch- und Chemikalienbeständigkeit auf.
Marke: Brady™ 710195
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12000kg
Beschreibung
- Diese Farbbänder weisen eine übliche Kratz-, Wisch- und Chemikalienbeständigkeit auf
- MiniMark Farbband für Drucker
Spezifikation
Farbband | |
MiniMark | |
4.33 in. | |
110 mm | |
90 m x 110 mm | |
Farbseite außen |
Blau | |
98.4 yd. | |
90 m | |
12,7 mm Innendurchmesser | |
110 mm blaues Band - 1/Packung | |
1 Stk. |