Learn More
Brady™ Minimark™ Vorgestanzte HSID-Etiketten aus Papier
Marke:  Brady™ 710080
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.71900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11727264
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
RoHS, 2011/65/EU
Acrylic, Permanent
White, Orange
Paper
Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking labels
230/Pk.
105 x 150 mm
0.019 mm
150 mm
Model L2
White wood free coated
Medium Gloss
Die-cut HSID Label
MiniMark Printer
Square
-40°C to +50°C
150 x 150 mm
105 mm