Learn More
Brady™ Minimark™ Vorgestanzte HSID-Etiketten aus Papier
122.85 € - 229.95 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Acrylic, Permanent |
---|---|
Farbe | White, Orange |
Material | Paper |
Produkttyp | Die-cut HSID Label |
Form | Square |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Ausführung | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Ausführung | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11707205
|
Brady™
710077 |
105 mm | 75 mm | Gloss | Model L1 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11727334
|
Brady™
710078 |
105 mm | 75 mm | Medium Gloss | Model L2 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11717205
|
Brady™
710079 |
150 mm | 105 mm | Medium Gloss | Model L1 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11727264
|
Brady™
710080 |
150 mm | 105 mm | Medium Gloss | Model L2 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11797195
|
Brady™
710075 |
75 mm | 55 mm | Gloss | Model L1 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11757344
|
Brady™
710076 |
75 mm | 55 mm | Gloss | Model L2 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Spezifikation
Acrylic, Permanent | |
Paper | |
Square | |
0.019 mm |
White, Orange | |
Die-cut HSID Label | |
-40°C to +50°C |