Learn More
Brady™ Minimark™ Vorgestanzte HSID-Etiketten aus Papier
Marke: Brady™ 710076
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.46800kg
Spezifikation
Model L2 | |
White, Orange | |
Paper | |
Die-cut HSID Label | |
450/Pk. | |
75 x 55 mm (W x H) | |
0.019 mm | |
75 mm | |
1.1 kg |
Acrylic, Permanent | |
Gloss | |
Thermal Transfer | |
For Low Cost General Labelling Applications | |
Square | |
-40°C to +50°C | |
55 x 75 mm | |
55 mm |