Learn More
Tocris Bioscience™ MitoPY1
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18063862
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18063862 10 mg 10 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18063862
Marke: Tocris Bioscience™ 4428/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Fluorescent mitochondrial hydrogen peroxide indicator
Fluorescent probe for imaging hydrogen peroxide (H2O2) in mitochondria of living cells. Displays enhanced emission at 528 nm in the presence of H2O2. Selective for H2O2 over superoxide, nitric oxide and hydroxyl radical. Detects local increases in H2O2 in an in vitro model of Parkinson's Disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MitoPY1
CAS 1041634-69-8
Menge 10 mg
Summenformel C52H53BIN2O5P
Formelmasse 954.68
Reinheit >98%
Molekulargewicht 954.693