Learn More
MK-2206 dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496587
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
200 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16496587 5 mg -
16460976 200 mg 200 Milligramm
16450237 50 mg -
16423868 10 mg 10 Milligramm
16454896 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16496587 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10358
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress MK-2206 dihydrochloride (MK-2206 (2HCl)) is an orally active allosteric AKT inhibitor with IC50s of 5 nM, 12 nM, and 65 nM for AKT1, AKT2, and AKT3, respectively. MK-2206 dihydrochloride induces autophagy.
MK-2206 dihydrochloride (MK-2206 (2HCl)) is an orally active allosteric AKT inhibitor with IC50s of 5 nM, 12 nM, and 65 nM for AKT1, AKT2, and AKT3, respectively. MK-2206 dihydrochloride induces autophagy.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MK-2206 dihydrochloride
CAS 1032350-13-2
Farbe Green Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H23Cl2N5O
Menge 5 mg
Synonym MK-2206 (2HCl)
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16.67 mg/mL (34.70 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C) ∣H2O : 3.57 mg/mL (7.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1N2C(C3=CC(C4=CC=CC=C4)=C(N=C3C=C2)C5=CC=C(C6(N)CCC6)C=C5)=NN1.Cl.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 480.39
Formelmasse 480.39
Reinheit (%) 98.89%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease