Learn More
MK-5108, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465588
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16465588 10 mg 10 Milligramm
16438287 5 mg 5 Milligramm
16431757 50 mg -
16406136 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16465588 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13252
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress MK-5108 is a highly potent and specific inhibitor of Aurora A kinase with an IC50 value of 0.064 nM.
MK-5108 is a highly potent and specific inhibitor of Aurora A kinase with an IC50 value of 0.064 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MK-5108
CAS 1010085-13-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H21ClFN3O3S
Menge 10 mg
Synonym VX-689
Löslichkeitsinformationen DMSO : 12.5 mg/mL (27.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C(Cl)=CC=C1)=C1O[C@H](CC2)CC[C@@]2(C(O)=O)CC3=CC=CC(NC4=NC=CS4)=N3
Molekulargewicht (g/mol) 461.94
Formelmasse 461.94
Reinheit (%) 96.69%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease