missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ML-030, MedChemExpress

Artikelnummer. 16450167
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16450167 50 mg 50 Milligramm
16496507 5 mg 5 Milligramm
16453788 10 mg -
16452856 25 mg 25 Milligramm
16414846 100 mg -
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16450167

Marke: Medchem Express HY103050

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress ML-030 is a potent PDE4 inhibitor, with IC50 of 6.7 nM, 12.9 nM, 48.2 nM, 37.2 nM, 452 nM and 49.2 nM for PDE4A, PDE4A1, PDE4B1, PDE4B2, PDE4C1,and PDE4D2, respectively.

ML-030 is a potent PDE4 inhibitor, with IC50 of 6.7 nM, 12.9 nM, 48.2 nM, 37.2 nM, 452 nM and 49.2 nM for PDE4A, PDE4A1, PDE4B1, PDE4B2, PDE4C1,and PDE4D2, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material ML-030
CAS 1013750-77-0
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H20N4O4S
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (121.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(C2=NN3C(SC2)=NN=C3C4=CC(OC)=CC=C4OC)C=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 412.46
Formelmasse 412.46
Reinheit (%) 98.04%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.