missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ML-030, MedChemExpress

Artikelnummer. 16453788
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16453788

Marke: Medchem Express HY103050

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress ML-030 is a potent PDE4 inhibitor, with IC50 of 6.7 nM, 12.9 nM, 48.2 nM, 37.2 nM, 452 nM and 49.2 nM for PDE4A, PDE4A1, PDE4B1, PDE4B2, PDE4C1,and PDE4D2, respectively.

ML-030 is a potent PDE4 inhibitor, with IC50 of 6.7 nM, 12.9 nM, 48.2 nM, 37.2 nM, 452 nM and 49.2 nM for PDE4A, PDE4A1, PDE4B1, PDE4B2, PDE4C1,and PDE4D2, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material ML-030
CAS 1013750-77-0
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H20N4O4S
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (121.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(C2=NN3C(SC2)=NN=C3C4=CC(OC)=CC=C4OC)C=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 412.46
Formelmasse 412.46
Reinheit (%) 98.04%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt