Learn More
ML-18, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499996
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16499996 50 mg 50 Milligramm
16474696 100 mg -
16453608 10 mg -
16452786 25 mg -
16426337 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16499996 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101844
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress ML-18 is a non-peptide bombesin receptor subtype-3 (BRS-3) antagonist with an IC50 of 4.8 μM.
ML-18 is a non-peptide bombesin receptor subtype-3 (BRS-3) antagonist with an IC50 of 4.8 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ML-18
CAS 1422269-30-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H35N5O5
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.55 mM)
SMILES O=C([C@@H](NC(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O)CC2=CNC3=CC=CC=C23)NCC4(C5=CC=C(OC)C=C5)CCCCC4
Molekulargewicht (g/mol) 569.65
Formelmasse 569.65
Reinheit (%) 98.44%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease