Learn More
ML171, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481646
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16481646 500 mg -
16465986 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16481646 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12805
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress ML171 (2-Acetylphenothiazine;2-APT) is a potent and selective NADPH oxidase 1 (Nox1) inhibitor that blocks Nox1-dependent ROS generation, with an IC50 of 0.25 μM in HEK293-Nox1 confirmatory assay.
ML171 (2-Acetylphenothiazine
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ML171
CAS 6631-94-3
Farbe Orange
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H11NOS
Menge 500 mg
Synonym 2-Acetylphenothiazine 2-APT
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 64 mg/mL (265.22 mM)
SMILES CC(C1=CC=C2SC3=CC=CC=C3NC2=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 241.31
Formelmasse 241.31
Reinheit (%) 99.9%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation