Learn More
ML281, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451086
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16451086 200 mg
16438407 5 mg
16421877 50 mg
16416206 100 mg
16405718 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16451086 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13495
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress ML281 is a potent and selective STK33 inhibitor with IC50 of 14 nM.
ML281 is a potent and selective STK33 inhibitor with IC50 of 14 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ML281
CAS 1404437-62-2
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H19N3O2S
Menge 200 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (256.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2N=C1C3=CC(C(C)C)=CC=C3NC(C4=CC=CS4)=O
Molekulargewicht (g/mol) 389.47
Formelmasse 389.47
Reinheit (%) 99.88%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death