Learn More
Tango™ MLNR-bla U2OS-Zellen
Tango™ MLNR-bla U2OS-Zellen enthalten den humanen Motilin -Rezeptor (MLNR), der mit einer TEV-Protease-Site verbunden ist.
Marke: Tango™ K1862
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Gen-Symbol: NM_001507
- Zytoplasmatischer Schwanz: Schwanz von AVPR2 GPCR
- Bevölkerungsstatus: Einzelzelliger Klonursprung
- Die Tango™ MLNR-bla-U2OS-Zellen enthalten den humanen Motilinrezeptor (MLNR), der mit einer TEV-Protease-Stelle und einem stabil in die Tango™ GPCR-bla-U2OS-Parentalzelllinie integrierten Gal4-VP16-Transkriptionsfaktor verbunden ist. Diese parentale Zelllinie exprimiert stabil ein Beta-Arrestin⁄TEV-Protease-Fusionsprotein und das Beta-Lactamase-Reportergen unter Kontrolle eines UAS-Response-Elements. Die Tango™ MLNR-bla-U2OS-Zellen sind funktionell für Z‘-Faktor- und EC50-Konzentrationen von Motilin validiert.
Spezifikation
Flüssigstickstoff | |
GPCRs | |
Teilende Zellen |
Fluoreszent | |
1 Fläschchen |