Learn More
RETSCH MM 400 Mischermühlen: Mahlkugeln
Für den Gebrauch mit MM 400-Schwingmühlen
Marke:  RETSCH 05.368.0093
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10324771
  • 108.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verschiedene Farben und Materialien.
Spezifikation
Spezifikation
Mahlkugel
2 cm
MM 400 Schwingmühle
0,78 in.
Ideal zur Steigerung des Misch- und Mahlgrads
Zirkonoxid