Learn More
RETSCH MM 400 Mischermühlen: Mahlkugeln
Für den Gebrauch mit MM 400-Schwingmühlen
31.00 € - 192.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Grinding Ball |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal for increasing the degree of mixing, grinding |
Zur Verwendung mit (Geräte) | MM 400 mixer mill |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10521213
|
RETSCH
05.368.0105 |
0,98 in. | 2,5 cm | Edelstahl |
31.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10324771
|
RETSCH
05.368.0093 |
0,78 in. | 2 cm | Zirkonoxid |
108.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10798011
|
RETSCH
05.368.0061 |
1,18 in. | 3 cm | Edelstahl |
34.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10409112
|
RETSCH
05.368.0092 |
1,18 in. | 3 cm | Zirkonoxid |
192.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Verschiedene Farben und Materialien.
Spezifikation
Grinding Ball | |
Ideal for increasing the degree of mixing, grinding | |
MM 400 mixer mill |