Learn More
RETSCH MM 400 Mischermühlen: Mahlkugeln
Für den Gebrauch mit MM 400-Schwingmühlen
Marke: RETSCH 05.368.0092
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Verschiedene Farben und Materialien.
Spezifikation
Mahlkugel | |
3 cm | |
MM 400 Schwingmühle |
1,18 in. | |
Ideal zur Steigerung des Misch- und Mahlgrads | |
Zirkonoxid |