missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Filtra Rap Test Gefaltetes Filterpapier, Sorte MN 614

Zur Filtration von ätherischen Ölen, Emulsionen, Essenzen, Extrakten, Spirituosen usw. und zur Malzanalyse in Brauereien. Macherey-Nagel™ gefaltetes Filterpapier Gütegrad MN 614 ist ein geprägtes qualitatives Papier mit mittelschneller Filtrationsgeschwindigkeit, das für technische Anwendungen empfohlen wird.

Marke:  Macherey-Nagel™ 527015

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10342571

  • 44.45 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Hochwertige MN-Filterpapiere verwenden Baumwoll-Linter und raffiniertes Zellstoff mit einem hohen Gehalt an α-Cellulose. Baumwoll-Linter sind Kurzfaserhaare aus Baumwollsamen, die nicht für textile Zwecke verwendet werden können, aber für die Herstellung von weichen und saugfähigen Filterpapieren sehr gut geeignet sind. Neben Baumwoll-Lintern verwendet Macherey-Nagel hauptsächlich Zellstoff, der durch chemische Behandlung von Pflanzenmaterialien, z. B. Nadel- oder Laubholz, gewonnen wird.

Spezifikation

Spezifikation

75 g/m2
Gefaltet
20 Sek.
MN 614
0,25 mm
150 mm
Geprägt
Zellulose
Brauereien
100/Packung
Filterpapier
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote