Learn More
Invitrogen™ Acridin Orange (10 mg/ml in Wasser)
Beschreibung
Acridin Orange emittiert bei Bindung an dsDNA grüne Fluoreszenz und bei Bindung an ssDNA oder RNA rote Fluoreszenz. einzigartige Eigenschaft macht Acridin orange nützlich für Zellzyklus-Studien. Acridin Orange wurde auch als lysosomaler Farbstoff verwendet. Dieser Farbstoff ist in Lösung (A-3568) erhältlich.
Apoptose, Zellanalyse, Zellzyklus, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation &Funktion, DNA-Fragmentierung, Zellkern, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Orange |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Anregungswellenlängenbereich | 460/650 (RNA) |
| Farbstofftyp | Membrangängig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Menge | 10 ml |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Markertyp | Fluorescent Dye |
| Produkttyp | Farbstoff |
| Mehr anzeigen |