Learn More
Invitrogen™ Acridine Orange
Artikelnummer. 10553053
Click to view available options
Menge:
1g
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10553053
Marke: Invitrogen™ A1301
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Membrangängiger Nukleinsäure bindender Farbstoff
Acridin Orange emittiert bei Bindung an dsDNA grüne Fluoreszenz und bei Bindung an ssDNA oder RNA rote Fluoreszenz. einzigartige Eigenschaft macht Acridin orange nützlich für Zellzyklus-Studien. Acridin Orange wurde auch als lysosomaler Farbstoff verwendet. Dieser Farbstoff ist in Lösung (A-3568) erhältlich.
Apoptose, Zellanalyse, Zellzyklus, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation &Funktion, DNA-Fragmentierung, Zellkern, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Orange
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Anregungswellenlängenbereich 500⁄526 (DNA), 460⁄650 (RNA)
Farbstofftyp Membrangängig
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Menge 1g
Nachweisverfahren Fluoreszent
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Fluorescent Dye
Produkttyp Farbstoff
SubCellular Localization Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • acridine orange
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acridine orange