Learn More
Invitrogen™ ER-Tracker™ Red (BODIPY™ TR Glibenclamid), für die Bildgebung lebender Zellen
Artikelnummer. 11584746
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11584746 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11584746 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. E34250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    718.00 €
    660.65 € / 100 Mikrogramm
    Sparen 57.35 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Für die Mikroskopie von lebenden Zellen
Der Farbstoff ER-Tracker Red ist ein zellgängiges Färbemittel zur Anfärbung lebender Zellen und hochgradig selektiv für das endoplasmatische Retikulum (ER). Bei Färbung gemäß beiliegendem Protokoll bleibt das Färbungsmuster nach der Fixierung mit Formaldehyd teilweise erhalten. Dieses Färbemittel besteht aus dem grün fluoreszierenden BODIPY TR Farbstoff und Glibenclamid. Glibenclamid (Glyburid) bindet an die Sulfonylharnstoff-Rezeptoren der ATP-empfindlichen K+ Kanäle, die auf dem ER in großer Zahl vorhanden sind. Die pharmakologische Aktivität von Glibenclamid könnte die ER-Funktion beeinträchtigen. Die variable Expression der Sulfonylharnstoff-Rezeptoren in einigen spezialisierten Zelltypen kann zur Markierung außerhalb des ER führen.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zelluläre Bildgebung, Endoplasmatisches Retikulum (ER), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung & Nachweis, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Anregungswellenlängenbereich 587⁄615
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Menge 100 μg
Nachweisverfahren Fluoreszent
Produktlinie BODIPY, ER-Tracker
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp BODIPY Farbstoffe
Produkttyp Farbstoff
Sub Cellular Localization Endoplasmatisches Retikulum