Learn More
Invitrogen™ CellTracker™ CM-DiI-Farbstoff
Artikelnummer. 10474562
Change view
Click to view available options
Menge:
1mg
20 x 50 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1000 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10474562 1mg 1 Milligramm
11560166 20 x 50 μg 1000 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10474562 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C7001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein roter Fluoreszenzfarbstoff, mit dem sich die Bewegung und Position von Zellen ideal überwachen lässt
  • Nach Aufnahme in den Zellen bleibt der Farbstoff gut erhalten und ermöglicht so ein Tracking der zellulären Bewegungen über mehrere Generationen hinweg
  • Rote Anregungs-/Emissionsspektren (Maxima bei 553/570 nm) sind optimal für das Multiplexing mit grün fluoreszierenden Farbstoffen und Proteinen
  • Retention des Fluoreszenzsignals >72 Stunden (typischerweise drei bis sechs Generationen)
  • Geringe Zytotoxizität: Keine Auswirkungen auf Zellviabilität oder Proliferation
  • Verbesserte Wasserlöslichkeit im Vergleich zu Dil
  • Entwickelt, um frei durch die Zellmembranen in die Zellen zu gelangen, wo er sich in nicht zellgängige Reaktionsprodukte verwandelt
  • Diese Farbstoffe werden an Tochterzellen übertragen, nicht jedoch an benachbarte Zellen in einer Population
  • Stabil, ungiftig bei Arbeitskonzentrationen, guter Halt in Zellen und hell fluoreszierend bei physiologischem pH
Zellanalyse, Zell-Tracing und -Tracking, allgemeines Zell-Tracing, neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gelb
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Menge 1mg
Nachweisverfahren Fluoreszent
Produktlinie CellTracker
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Fluoreszierendes Protein
Produkttyp Farbstoff
SubCellular Localization Zellmembranen und Lipide, Lipids
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.