Learn More
Invitrogen™ DiO'; DiOC18(3) (3,3'-Dioctadecyloxacarbocyanine Perchlorate)
Artikelnummer. 11570276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11570276 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11570276 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. D275
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Weit verbreitet als lipophiler Tracer
Das grün fluoreszierende, lipophile Carbocyanin DiOC18(3) wird häufig als lipophiler Tracer verwendet. Es ist schwach fluoreszierend in Wasser, aber sehr fluoreszierend und ziemlich photostabil, wenn es in Membranen integriert wird. Es hat einen extrem hohen Extinktionskoeffizienten und der angeregte Zustand in Lipidumgebungen dauert nur kurz an (∼1 Nanosekunde). Nach dem Auftragen auf Zellen diffundiert der Farbstoff seitlich innerhalb der Plasmamembran.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Anregungswellenlängenbereich 484 nm
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Menge 100 mg
Nachweisverfahren Fluoreszent
Emission 501 nm
Versandbedingung Raumtemperatur
Produkttyp DiO DiOC18(3)
Sub Cellular Localization Zellmembranen & Lipide, Lipids