Learn More
Invitrogen™ FM™ 4-64 Farbstoff (N-(3-Triethylammoniumpropyl)-4-(6-(4-(Diethylamino) Phenyl) Hexatrienyl) Pyridiniumdibromid)
Artikelnummer. 11540756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 × 100 μg
1mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11540756 10 × 100 μg -
10717864 1mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11540756 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. T13320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    924.00 €
    868.65 € / 10 Stück
    Sparen 55.35 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Lipophiler Farbstoff
Der Styrilfarbstoff FM 4-64 ermöglicht nachweislich das selektive Anfärben der Vakuolenmembranen von Hefen mit roter Fluoreszenz (maximale Anregung/Emission ∽515/640 nm). Dieser Farbstoff ist ein wichtiges Werkzeug zur Visualisierung der Morphologie und Dynamik vakuolärer Organellen, zur Untersuchung des endozytotischen Weges und für das Screening und die Charakterisierung von Hefe-Endozytose-Mutanten. FM 4-64 ist auch als Fläschchen mit je 1mg erhältlich (T-3166).
Zellanalyse, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Endozytose, Exozytose & Phagozytose, Allgemeines Zelltracing, Mikrobielles Tracking, Neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Menge 10 × 100 μg
Nachweisverfahren Fluoreszent
Produktlinie FM
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Fluorescent Dye
Produkttyp Farbstoff
Sub Cellular Localization Plasmamembran