Learn More
Invitrogen™ FM™ 4-64FX, fixierbares Analogon des FM™ 4-64 Membranfärbemittels
Beschreibung
Die lipophile Sonde FM 4-64FX hat eine geringe Fluoreszenz in Wasser, fluoresziert aber intensiv bei Plasmamembranbindung der äußeren Umwandung und bietet so eine unauffällige Membranfärbung. Die Bindung erfolgt schnell und ist reversibel. Das “FX” in der Bezeichnung weist darauf hin, dass dieses Analogon mit aldehydhaltigen Fixiermitteln fixiert werden kann. Außerdem ist es ein ausgezeichnetes Reagenz für die Identifizierung von feuernden Neuronen und für die Untersuchung der Mechanismen von aktivitätsabhängigen Vesikelzyklen.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Endokytose, Exozytose & Phagozytose, Allgemeines Zelltracing, mikrobielles Tracking, Neuronales Tracing, Plasmamembran
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Infrarot |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Menge | 10 x 100 μg |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Produktlinie | FM |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Markertyp | Fluorescent Dye |
| Produkttyp | Lipophile Sonde |
| SubCellular Localization | Plasmamembran |