missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Hexidium Iodide

Artikelnummer. 11554886
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 mg
missing translation for 'unitSize'
5 Milligramm
This item is not returnable. View return policy

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Product Code. 11554886

missing translation for 'mfr': Invitrogen™ H7593

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Membrangängig für Säugetierzellen

Das Nukleinsäurefärbemittel Hexidiumjodid färbt selektiv fast alle grampositiven Bakterien in Gegenwart gramnegativer Bakterien. Hexidiumjodid weist bei der Bindung mit DNA Anregungsmaxima/Emissionsmaxima von ∽518/600 nm auf. Im Allgemeinen weisen sowohl das Zytoplasma als auch die Zellkerne eukaryotischer Zellen eine Färbung mit Hexidiumjodid auf.

Analyse von Bakterien, Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Gramfärbung, mikrobielles Tracking, mikrobiologische Analyse, Zellkern, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen

Informations sur la commande

Versandbedingung: Raumtemperatur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Farbe Orange
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Anregungswellenlängenbereich 518⁄600
Farbstofftyp Membrangängig
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Menge 5 mg
Nachweisverfahren Fluoreszent
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Fluorescent Dye
Produkttyp Nukleinsäurefärbemittel
SubCellular Localization Zellkern, Zytoplasma & Zytosol, Cytosol, Nucleus
Afficher plus Afficher moins

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis