Learn More
Invitrogen™ Escherichia coli BioParticles™ Opsonizing Reagent
Derivat von hochreinen polyklonalen Kaninchen-IgG-Antikörpern
Marke: Invitrogen™ E2870
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
- Speziell zur verbesserten Aufnahme der Escherichia coli BioParticles Konjugate entwickelt
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Unkonjugiert | |
BioParticles™ | |
E. coli |
Fluoreszenz | |
Opsonisierendes Reagenz | |
Fest | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.