Learn More
Invitrogen™ Image-IT™ LIVE Plasma Membrane and Nuclear Labeling Kit (Counterstains For GFP-Expressing Cells)
Artikelnummer. 10778273
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10778273 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10778273 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. I34406
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Gegenfärbemittel für GFP-exprimierende Zellen
Das Image-iT LIVE Plasma-Membran- und Nuclear Labeling Kit bietet zwei Färbemittel – Das rot-fluoreszierende Alexa Fluor 594 Weizenkeim Agglutinin (WGA) und das blau-fluoreszierende Hoechst 33342 – für die hochselektive Färbung der Plasmamembran und des Zellkerns von mit grün-fluoreszierenden Proteinen (GFP) transfizierten lebenden Zellen.
Zellanalyse, Zellstruktur, zellbasierte Reporter-Assays, Zelluläre Bildgebung, Enzym- & Proteinaktivitätsassays, Fluoreszenzproteinassays (z. B. GFP), Fluoreszenzproteinassays (GFP), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung & -nachweis, Zellkern, Nukleoli & Kernhülle, Plasmamembran, Proteine, Expression, Isolierung & Analyse, Reporterassays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot, blau
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Menge 1 Kit
Nachweisverfahren Fluoreszent
Produktlinie Image-iT
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Fluorescent Dye
Produkttyp Markierungskit
Sub Cellular Localization Zellkern, Plasmamembran, Plasma Membrane