Learn More
Invitrogen™ HCS LipidTOX™ Deep Red Neutraler Lipid-Farbstoff für die zelluläre Bildgebung
Beschreibung
Die Steatose oder intrazelluläre Ansammlung neutraler Lipide wird oft ausgelöst durch Drogen, die die Verstoffwechselung von Fettsäuren und/oder neutralen Lipiden beeinflussen. HCS LipidTOX Deep Red Neutral Lipid Stain wurde entwickelt, um die potenziell toxische Wirkung von Substanzen auf den Lipidstoffwechsel in Säugetierzelllinien zu charakterisieren. Der LipidTOX Farbstoff für neutrale Lipide besitzt eine extrem hohe Affinität für neutrale Lipidtropfen und kann über Fluoreszenzmikroskopie oder einen HCS-Reader nachgewiesen werden. Diese Sonde ist kompatibel mit den HCS LipidTOX Phospholipidose-Nachweisreagenzien. HCS LipidTOX-Farbstoffe für neutrale Lipide können auch eingesetzt werden, um die Bildung und Differenzierung von Adipozyten in einem Adipogenese genannten Prozess zu überwachen.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, High-Content-Screening (HCS)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Tiefrot |
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | High Content Gerät |
| Menge | je 1 |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Produktlinie | LipidTOX |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Markertyp | Fluorescent Dye |
| Produkttyp | Lipidfärbemittel |
| Sub Cellular Localization | Zellmembranen und Lipide, Lipids |