Learn More
Invitrogen™ Lipophilic Tracer Sampler Kit
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das lipophile Markierungssubstanz-Probenehmer-Kit enthält 1 mg-Proben mit neun verschiedenen Membranfärbungen.
Zellanalyse, Zelltracing und -tracking, allgemeines Zelltracing, mikrobielles Tracing, neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Menge | 1 Kit |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produkttyp | Lipophiles Markierungssubstanz-Probenehmer-Kit |
| SubCellular Localization | Plasmamembran, Zellmembranen & Lipide, Lipids, Plasma Membrane |