Learn More
Invitrogen™ LysoTracker™ Blue DND-22, special packaging
Artikelnummer. 12080146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 x 50 μL
Packungsgröße:
1000 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12080146 20 x 50 μL 1000 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12080146 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. L7525
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Spezielle Verpackung
LysoTracker∽ Blue DND-22 ist ein blau fluoreszierender Farbstoff, der saure Kompartimente in lebenden Zellen mit einem Anregungs- bzw. Emissionsmaximum von ca. 373/422 nm einfärbt.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zell-Tracing & Tracking, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Nachweis, Lysosome, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Konzentration 1 mM
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Anregungswellenlängenbereich 373⁄422
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Fluoreszenz-Imager
Menge 20 x 50 μL
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Beschreibung LysoTracker™ Blue DND-22
Emission Blue
Form Flüssig
Produktlinie LysoTracker
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Fluorescent Dye
Produkttyp Farbstoff
Sub Cellular Localization Lysosome