Learn More
Invitrogen™ LysoTracker™ Green DND-26 - Spezialverpackung
Artikelnummer. 11594976
Change view
Click to view available options
Menge:
20 x 50 μL
Packungsgröße:
1000 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11594976 20 x 50 μL 1000 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11594976 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. L7526
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Spezielle Verpackung
LysoTracker Green DND-26 ist ein grün fluoreszierender Farbstoff, der saure Kompartimente in lebenden Zellen mit einem Anregungs- bzw. Emissionsmaximum von ∽504/511 nm einfärbt.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zell-Tracing & Tracking, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Nachweis, Lysosome, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Konzentration 1 mM
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Anregungswellenlängenbereich 504⁄511
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Fluoreszenz-Imager
Menge 20 x 50 μL
Nachweisverfahren Fluoreszent
Beschreibung LysoTracker™ Green DND-26
Emission Green
Produktlinie LysoTracker
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Fluorescent Dye
Produkttyp Farbstoff
SubCellular Localization Lysosome