Learn More
Invitrogen™ LysoTracker™ Yellow HCK-123, Spezialverpackung
Beschreibung
LysoTracker Yellow HCK-123 ist ein zellgängiger, nicht fixierbarer, gelber Fluoreszenzfarbstoff, der saure Kompartimente innerhalb einer Zelle, wie z. B. Lysosome, färbt. Yellow HCK-123 hat ein Anregungs- und Emissionsmaximum von 465/535 nm. LysoTracker Sonden sind in zahlreichen fluoreszierenden Farben erhältlich.
Einfache, hochspezifische, einstufige Färbung und Tracking von acidischen Organellen
Die LysoTracker Sonden bestehen aus einem Fluorophor, der mit einer schwachen Base verbunden ist, die nur teilweise bei neutralem pH-Wert protoniert wird. In einem neutralen Ladungszustand können LysoTracker Sonden frei über intakte Plasmamembranen lebender Zellen hinweg diffundieren. Aufgrund der inhärent sauren Eigenschaften innerhalb des Lysosoms wird bei der Diffusion in das Lysosom der schwach basische Anteil protoniert. In diesem geladenen Zustand diffundiert die Sonde nicht ohne Weiteres über die Organellmembran, wodurch eine lokalisierte Anreicherung für eine deutliche Färbung saurer Organellen – wie etwa Lysosome – entsteht. Die bei nanomolaren Konzentrationen wirksamen LysoTracker Sonden sind für saure Organellen sehr selektiv und bieten eine einfache Färbung in einem Schritt, die nicht auf Antikörpernachweis angewiesen ist.
Lysosome sind aufgrund der Produktion und Lagerung von Verdauungsenzymen (Hydrolasen) sauer. Die saure Umgebung von Lysosomen ermöglicht den Abbau von Kohlenhydraten, Lipiden, Nukleinsäuren und Peptiden. Extrazelluläre Proteine, Viren oder Bakterien können ebenfalls internalisiert und über den lysosomalen Proteolyseweg zum Lysososotom verschleppt werden. Darüber hinaus werden fehlgefaltete Proteine oder beschädigte Organellen durch die Induktion von Autophagie zu Zielen für den lysosomalen Abbau. Autophagie ist wichtig für die zelluläre Differenzierung, das Überleben während der Nährstoffentzug und die normale Wachstumskontrolle. Die inhärente saure Natur innerhalb von Lysosomen und jede Veränderung des pH-Werts während der Biosynthese oder Pathogenese können von verschiedenen Sonden ausgenutzt werden, die auf eine saure Umgebung reagieren. LysoTracker Produkte bieten Fluoreszenzdetektion für die Färbung lebender Zellen saurer Umgebungen und können zur Markierung und für das Tracking saurer Organellen – wie etwa Lysosomen – verwendet werden.
Einfache, hochspezifische, einstufige Färbung und Tracking von acidischen Organellen
Die LysoTracker Sonden bestehen aus einem Fluorophor, der mit einer schwachen Base verbunden ist, die nur teilweise bei neutralem pH-Wert protoniert wird. In einem neutralen Ladungszustand können LysoTracker Sonden frei über intakte Plasmamembranen lebender Zellen hinweg diffundieren. Aufgrund der inhärent sauren Eigenschaften innerhalb des Lysosoms wird bei der Diffusion in das Lysosom der schwach basische Anteil protoniert. In diesem geladenen Zustand diffundiert die Sonde nicht ohne Weiteres über die Organellmembran, wodurch eine lokalisierte Anreicherung für eine deutliche Färbung saurer Organellen – wie etwa Lysosome – entsteht. Die bei nanomolaren Konzentrationen wirksamen LysoTracker Sonden sind für saure Organellen sehr selektiv und bieten eine einfache Färbung in einem Schritt, die nicht auf Antikörpernachweis angewiesen ist.
Lysosome sind aufgrund der Produktion und Lagerung von Verdauungsenzymen (Hydrolasen) sauer. Die saure Umgebung von Lysosomen ermöglicht den Abbau von Kohlenhydraten, Lipiden, Nukleinsäuren und Peptiden. Extrazelluläre Proteine, Viren oder Bakterien können ebenfalls internalisiert und über den lysosomalen Proteolyseweg zum Lysososotom verschleppt werden. Darüber hinaus werden fehlgefaltete Proteine oder beschädigte Organellen durch die Induktion von Autophagie zu Zielen für den lysosomalen Abbau. Autophagie ist wichtig für die zelluläre Differenzierung, das Überleben während der Nährstoffentzug und die normale Wachstumskontrolle. Die inhärente saure Natur innerhalb von Lysosomen und jede Veränderung des pH-Werts während der Biosynthese oder Pathogenese können von verschiedenen Sonden ausgenutzt werden, die auf eine saure Umgebung reagieren. LysoTracker Produkte bieten Fluoreszenzdetektion für die Färbung lebender Zellen saurer Umgebungen und können zur Markierung und für das Tracking saurer Organellen – wie etwa Lysosomen – verwendet werden.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Konzentration | 1 mM |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Anregungswellenlängenbereich | 465/535 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop, Fluoreszenz-Imager |
| Menge | 20 x 50 μL |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Beschreibung | LysoTracker™ Yellow HCK-123 |
| Emission | Gelb, Gelb/Orange |
| Form | Flüssig |
| Mehr anzeigen |