Learn More
Invitrogen™ NP-EGTA (o-Nitrophenyl EGTA, Tetrapotassium Salt, cell impermeant
Photolabiler Chelator mit hoher Selektivität für Ca2+
Marke: Invitrogen™ N6802
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
- Bei UV-Bestrahlung steigt der Kd von 80 nM auf >1 mM an.
- Komplexierbar mit Ca2+ zum Erzeugen gekapselter Calciumkomplexe, die bei der Photolyse schnell Ca2+ liefern
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
NP-EGTA | |
Chelator (nicht fluoreszierend) | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.