Learn More
Invitrogen™ NucRed™ Live 647 ReadyProbes™ Reagenz
Artikelnummer. 13579180
Change view
Click to view available options
Menge:
6 Tropfflasche(n)
Packungsgröße:
15 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13579180 6 Tropfflasche(n) 15 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13579180 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. R37106
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
6 x 2,5 ml-Tropfflaschen
Ein membrangängiger nukleärer Farbstoff, der bei Bindung an DNA eine leuchtend tiefrote Fluoreszenz abgibt
  • Formuliert als raumtemperaturstabile Lösung in Tropfflasche
  • Geben Sie zwei Tropfen pro ml auf die Probe, um die Zellen zu färben
  • Außergewöhnlich helle tiefrote Fluoreszenz, die gut von blauen, grünen und roten Fluorophoren getrennt ist
  • Schnelles Färben von lebenden oder fixierten Zellen ohne Waschschritte
  • Gebrauchsfertige flüssige Zubereitung: kein Verdünnen, Wiegen oder Pipettieren
  • Kann für Gegenfärbung, DNA-Inhaltsmessungen, Zellzyklus, Zellreplikationsstudien und Zellzählung verwendet werden
  • Anregungs-/Emissionslinien von 638/686 nm machen es optimal für die Verwendung mit blauen (Hoechst, DAPI, CFP), grünen (Alexa Fluor™ 488, FITC, GFP) und roten (Alexa Fluor 594, Texas Red™, Rhodamin) Fluorophoren in mehrfarbigen Experimenten
  • Kann direkt zu Zellen in Vollmedien oder Pufferlösungen gegeben werden
  • Es sind keine Schritte zur Reinigung, Zelllyse oder RNase erforderlich
  • In den meisten Fällen sorgen 2 Tropfen/ml und 15 bis 30 Minuten Inkubationszeit für eine helle Zellkernfärbung; bei einigen Zellarten, Bedingungen und Anwendungsfällen kann jedoch eine Optimierung erforderlich sein
  • In solchen Fällen einfach mehr oder weniger Tropfen hinzufügen, bis die optimale Intensität der Färbung erreicht ist.
  • In den meisten Fällen steigt die Farbintensität mit der Zeit, wenn Zellen nicht vor der Bildgebung gewaschen werden
  • Wird durch tiefrote Filter nachgewiesen
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellstruktur, Zelltracing und -verfolgung, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie Zellzyklus-Assays, Durchflusszytometrie Färbung nach Zellstruktur, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, Fluoreszenz in-situ-Hybridisierung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Gegenfärbung, Montage und Fade-Verhinderung, Immunfluoreszenz-Färbung und -Detektion, in-situ-Hybridisierung (ISH), Nukleus, Nukleoli und Kernhülle, Organellen-Tracing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Tiefrot
Inhalt und Lagerung 6 × 2,5 ml-Tropfflaschen
Bei ≤25 °C lagern
Anregungswellenlängenbereich 638⁄686
Farbstofftyp Membrangängig
Zur Verwendung mit (Geräte) Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer
Menge 6 Tropfflasche(n)
Nachweisverfahren Fluoreszent
Emission 686
Form Flüssig
Produktlinie NucRed, ReadyProbes
Markertyp Fluorescent Dye
Produkttyp Nukleinsäurefärbemittel
SubCellular Localization Nucleus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.