Learn More
Invitrogen™ Paclitaxel (Taxol Equivalent) - for use in research only
Beschreibung
Paclitaxel (früher in wissenschaftlicher Literatur als Taxol bezeichnet) ist der zugelassene generische Name für das krebsbekämpfende pharmazeutische Taxol (ein eingetragenes Warenzeichen der Bristol-Myers Squibb Co). Paclitaxel fördert die Tubulin-Assemblierung und produziert Aggregate, die nicht durch Verdünnung, Calciumionen, Kälte oder eine Reihe von Mikrotubuli-zerstörenden Medikamenten depolymerisiert werden können. Kultivierte Zellen, die mit Paclitaxel behandelt werden, sind in den G2- und M-Phasen des Zellzyklus blockiert.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zytoskelett
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). |
| Menge | 5 mg |
| Form | Lyophilisiert |
| Hemmstoffe | Cytoskelettinhibitor |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Spezifischer Inhibitor oder Target | Tubulin |
| Produkttyp | Paclitaxel |