Learn More
Invitrogen™ Qtracker™ 625 Cell Labeling Kit
Artikelnummer. 10638883
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10638883
Marke: Invitrogen™ A10198
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
100 μl Qtracker Nanokristalle, Komponente A (2 μM in 50 mM Boratpuffer, pH-Wert 8,3) und 100 μl Qtracker Träger, Komponente B (phosphatgepufferte Salzlösung, pH-Wert 7,2).
Verwenden Sie ein eigenes zielgerichtetes Peptid, um orange/rot-fluoreszierende Nanokristalle in das Zytoplasma lebender Zellen einzuführen.
  • Qtracker 625-Marker besitzt Anregungs-/Emissionslinien (Ex/Em) von 405-585 nm/625 nm.
  • Die zytoplasmatische Abgabe wird nicht durch ein spezifisches Enzym vermittelt; daher wurde keine Zelltypspezifität beobachtet
  • Die Aufnahme erfolgt in der Regel in unter 1 Stunde.
  • Die verabreichten Qdot Nanokristalle sind mit serumempfindlichen Zellen kompatibel
  • Die intensive Fluoreszenz wird in komplexen Zellumgebungen und unter verschiedenen biologischen Bedingungen, darunter Veränderungen des intrazellulären pH-Werts, der Temperatur und der metabolischen Aktivität, aufrechterhalten
  • Beobachten Sie markierte Zellen mit extensiver kontinuierlicher Beleuchtung, ohne die Photobleich- und Abbauprobleme, die häufig mit organischen Farbstoffen verbunden sind
  • Verteilt in Vesikeln im Zytoplasma und werden von Tochterzellen für mindestens sechs Generationen vererbt: Die Fluoreszenz von Qtracker Markern ist bei einigen Zelllinien noch nach bis zu einer Woche nach der Aufnahme sichtbar
  • Durch die langfristige zelluläre Retention eignen sich die Kits für die Untersuchung von Zellmotilität, Migration, Differenzierung, Morphologie und für Studien zu einer Vielzahl von weiteren Zellfunktionen
  • Kein Austreten der Marker aus intakten Zellen, die von benachbarten Zellen in der Population aufgenommen werden sollen
  • Einfache Überwachung auf verschiedenen Plattformen wie Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-/Konfokalmikroskopie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegeräte und High-Content-Bildgebungssysteme
  • Die Zytotoxizität der in den Qtracker Zellmarkierungskits verwendeten Materialien wurde an einer Vielzahl von Zelllinien getestet, darunter CHO, HeLa, U-118, 3T3, HUVEC- und Jurkat-Zellen: Die Markierung mit Qtracker Zellmarkierungskits wirkt sich nur minimal auf die Expression von Zelloberflächenmarkern, die Zellvermehrung, die zelluläre Enzymaktivität und die Zellmotilität aus
  • Nach der Markierung haben Forscher eine Vielzahl von Anwendungen für mit Qtracker-markierte Zellen nachgewiesen, darunter Zell-Co-Kultur und Zellassemblierung in heterotypische Assemblys, Multilineardifferenzierung, Transdifferenzierung gegenüber Zellfusion, embryonale und mesenchymale Stammzellverfolgung und Zellmigrationsdynamik
Zellanalyse, Zell-Tracing und Zell-Tracking, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Chemotaxis und Zellmigration
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält 100 μl Qtracker™ Nanokristalle, Komponente A (2 μm in 50 mm Boratpuffer, pH-Wert 8,3) und 100 μl Qtracker™ Träger, Komponente B (phosphatgepufferte Salzlösung, pH-Wert 7,2). Bei 2–6 °C lagern. Nicht einfrieren. Mindestens 6 Monate lang stabil.
Menge 1 Kit
Produktlinie Molecular Probes, QTRACKER
Reagenztyp Reagenzien für die Zellmarkierung
Versandbedingung Raumtemperatur
Produkttyp Zellmarkierungskit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.