Learn More
Invitrogen™ Qtracker™ 565 Cell Labeling Kit
Artikelnummer. 10561865
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10561865
Marke: Invitrogen™ Q25031MP
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
100 μl Qtracker Nanokristalle, Komponente A (2 μM in 50 mM Boratpuffer, pH-Wert 8,3) und 100 μl Qtracker Träger, Komponente B (phosphatgepufferte Salzlösung, pH-Wert 7,2).
Entwickelt für das Laden von Zellen, die in Kulturen mit hochfluoreszierenden Qdot Nanokristallen wachsen
  • Im Nahinfrarotbereich fluoreszierende Qdot 525-Nanokristalle lassen sich mit Hilfe eines firmeneigenen Targeting-Peptids in das Zytoplasma lebender Zellen einbringen
  • In Zellen liefern Qtracker Marker eine intensive, stabile Fluoreszenz, die über mehrere Generationen hinweg verfolgt werden kann und nicht in benachbarte Zellen in der Population übertragen wird
  • Qtracker 525 Marker besitzt Anregungs-/Emissionslinien (Ex/Em) von (405-485/525) nm.
  • Sorgen für eine intensive, stabile Fluoreszenz, die über mehrere Generationen hinweg verfolgt werden kann
  • Hervorragende Werkzeuge für Langzeit-Tracking- oder Bildgebungsstudien von lebenden Zellen, einschließlich Migration, Motilität, Morphologie und anderen Zellfunktions-Assays
  • Die zytoplasmatische Abgabe durch diesen Mechanismus wird nicht durch ein spezifisches Enzym vermittelt; daher wurde keine Zelltypspezifität beobachtet
  • Die Aufnahme erfolgt in der Regel in unter 1 Stunde.
  • Kompatibel mit serumempfindlichen Zellen; intensive Fluoreszenz wird in komplexen zellulären Umgebungen und unter verschiedenen biologischen Bedingungen aufrechterhalten, einschließlich Veränderungen des intrazellulären pH-Werts, der Temperatur und der metabolischen Aktivität
  • Beobachten Sie markierte Zellen mit extensiver kontinuierlicher Beleuchtung, ohne dass Probleme mit Photobleichung und Abbau auftreten, die häufig mit organischen Farbstoffen einhergehen
  • Verteilt in Vesikeln im Zytoplasma, und werden von Tochterzellen für mindestens sechs Generationen vererbt
  • In einigen Zelllinien bis zu eine Woche nach dem Einbringen beobachtbar
  • Kein Austreten aus intakten Zellen, die von benachbarten Zellen in der Population aufgenommen werden sollen
  • Mit Qtracker-Reagenz-markierte lebende Zellen können auf verschiedenen Plattformen, einschließlich Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-/Konfokal-Mikroskopie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegeräten und High-Content-Bildgebungssystemen, einfach überwacht werden
  • Die Zytotoxizität von Materialien wurde an verschiedenen Zelllinien getestet, darunter CHO-, HeLa-, U-118, 3T3-, HUVEC- und Jurkat-Zellen: Die Markierung scheint nur minimale Auswirkungen auf die zelluläre Oberflächenmarkerexpression, Zellproliferation, zelluläre Enzymaktivität und Zellmotilität zu haben
  • Nach der Markierung haben Forscher eine Vielzahl von Anwendungen gezeigt, darunter Zell-Co-Kultur und Zellassemblierung in heterotypische Assemblys, Multilinien-Differenzierung, Transdifferenzierung im Vergleich zur Zellfusion, embryonale und mesenchymale Stammzellenverfolgung und Zellmigrationsdynamik
Zellanalyse, Zell-Tracing und Zell-Tracking, zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält 100 μl Qtracker™ Nanokristalle, Komponente A (2 μm in 50 mm Boratpuffer, pH-Wert 8,3) und 100 μl Qtracker™ Träger, Komponente B (phosphatgepufferte Salzlösung, pH-Wert 7,2). Bei 2–6 °C lagern. Nicht einfrieren. Mindestens 6 Monate lang stabil.
Menge 1 Kit
Produktlinie QTRACKER, Qdot
Reagenztyp Reagenzien für die Zellmarkierung
Versandbedingung Raumtemperatur
Produkttyp Zellmarkierungskit