Learn More
Invitrogen™ SYTOX™ Blue Nukleinsäurefärbemittel – 5 mmol-Lösung in DMSO
Artikelnummer. 10482112
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10482112 250 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10482112 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. S11348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 €
    509.65 € / 250 Mikroliter
    Sparen 50.35 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zur Verwendung in der Fluoreszenzmikroskopie und Durchflusszytometrie
SYTOX Blue Nukleinsäurefärbemittel ist ein hervorragendes blau fluoreszierendes Gegenfärbungsmittel für Zellkerne und Chromosomen, das für lebende Zellen nicht zellgängig ist, wodurch es als nützlicher Totzellindikator innerhalb einer Zellpopulation eingesetzt werden kann. Das Anregungs-/Emissionsmaximum für den an DNA gebundenen Farbstoff liegt bei 444/480 nm.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzgegenfärbung, Befestigung & Verblassungsschutz, Immunofluoreszenzfärbung & Nachweis, Zellkern, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Anregungswellenlängenbereich 444 nm
Farbstofftyp Membrangängig
Format Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Menge 250 μl
Volumen (metrisch) 250 μl
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Emission 480 nm
Form Lösung
Produktlinie SYTOX
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Fluoreszent
Produkttyp Nukleinsäurefärbemittel
Sub Cellular Localization Nukleinsäuren