missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Tubulin Tracker™ Green (Oregon Green™ 488 Taxol, bis-Acetat), für die Bildgebung lebender Zellen

Artikelnummer. 10377872
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10377872 1 Set 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 10377872 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. T34075

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Für die Mikroskopie von lebenden Zellen

Tubulin Tracker Green (Oregon Green 488 Taxol, bis-Acetat) sorgt für grün fluoreszierende Färbung von polymerisiertem Tubulin in lebenden Zellen. Tubulin Tracker Green ist eine ungeladene, nicht fluoreszierende Verbindung, die die Plasmamembran lebender Zellen ohne Probleme durchdringt. In der Zelle entsteht durch Abspaltung der lipophilen blockierenden Gruppe mittels unspezifischer Esterasen eine grün fluoreszierende geladene Form.

Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Cytoskelett, Tracing von Organellen

Bestellinformation

Versandbedingung: Raumtemperatur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Farbstofftyp Oregon Green™ 488
Menge 1 Set
Produktlinie Oregon Green
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Klassische Farbstoffe
Produkttyp Tubulin Tracker
SubCellular Localization Tubulin,Cytoskelett, Tubulin

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.