missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molibresib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16421677
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16421677 50 mg 50 Milligramm
16476076 100 mg 100 Milligramm
16465498 10 mg -
16431066 200 mg 200 Milligramm
16408217 5 mg 5 Milligramm
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16421677

Marke: Medchem Express HY13032

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Molibresib (I-BET762; GSK525762) is a BET bromodomain inhibitor with IC50 of 32.5-42.5 nM.

Molibresib (I-BET762

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Molibresib
CAS 1260907-17-2
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H22ClN5O2
Menge 50 mg
Synonym I-BET762 GSK525762 GSK525762A
Löslichkeitsinformationen DMSO : 200 mg/mL (471.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(C2=N[C@@H](CC(NCC)=O)C3=NN=C(C)N3C4=CC=C(OC)C=C24)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 423.9
Formelmasse 423.9
Reinheit (%) 98.53%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.