Learn More
Molibresib, MedChemExpress
Beschreibung
Molibresib (I-BET762
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Molibresib |
| CAS | 1260907-17-2 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C22H22ClN5O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | I-BET762 GSK525762 GSK525762A |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 200 mg/mL (471.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=CC=C(C2=N[C@@H](CC(NCC)=O)C3=NN=C(C)N3C4=CC=C(OC)C=C24)C=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 423.9 |
| Mehr anzeigen |