missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Monepantel, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488757
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16488757 5 mg -
16482297 50 mg 50 Milligramm
16473436 25 mg 25 Milligramm
16441439 1 mg 1 Milligramm
16406168 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16488757 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14774

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Monepantel is organic anthelmintic, and acts as a positive allosteric modulator of a nematode-specific clade of nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) subunits.

Monepantel is organic anthelmintic, and acts as a positive allosteric modulator of a nematode-specific clade of nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) subunits.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Monepantel
CAS 887148-69-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H13F6N3O2S
Menge 5 mg
Synonym AAD1566
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.24 mM)
SMILES O=C(N[C@@](C)(C#N)COC1=CC(C#N)=CC=C1C(F)(F)F)C2=CC=C(SC(F)(F)F)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 473.39
Formelmasse 473.39
Reinheit (%) 99.68%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.