Learn More
Mosapride citrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438398
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16438398 10 mg -
16424287 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16438398 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0189A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Mosapride citrate is a gastroprokinetic agent that acts as a selective 5HT4 agonist.
Mosapride citrate is a gastroprokinetic agent that acts as a selective 5HT4 agonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mosapride citrate
CAS 112885-42-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H33ClFN3O10
Menge 10 mg
Synonym TAK-370 citrate AS-4370 citrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (162.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1CN(CC2=CC=C(F)C=C2)CCO1)C3=CC(Cl)=C(N)C=C3OCC.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 614.02
Formelmasse 614.02
Reinheit (%) 99.8%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation