missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACROBiosystems Mouse BCMA / TNFRSF17 Protein, Fc Tag
362.89 € - 2685.44 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_035738.1 |
---|---|
Molekulargewicht | 32.1 kDa |
Quelle | Mouse BCMA, Fc Tag (BCA-M5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 1 - Thr 49 (Accession # O88472-1). |
Immunogen | Met 1 - Thr 49 |
Lagerungsbedingungen | -20°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15836037
|
ACROBiosystems
BCA-M5258-100UG |
100 μg |
362.89 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15846037
|
ACROBiosystems
BCA-M5258-1MG |
1 mg |
2685.44 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 17 (TNFRSF17) is also known as B-cell maturation protein (BCMA), CD antigen CD269, which is a member of the TNF-receptor superfamily. TNFRSF17 contains one TNFR-Cys repeat. TNFRSF17 is expressed in mature B-cells, but not in T-cells or monocytes. TNFRSF17 is receptor for TNFSF13B/BLyS/BAFF and TNFSF13/APRIL. TNFRSF17 promotes B-cell survival and plays a role in the regulation of humoral immunity. TNFRSF17 can activate NF-kappa-B and JNK.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 32.1 kDa. The protein migrates as 36 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to O-linked glycosylation which has been verified by O-Glycosidase and NeurSpezifikation
NP_035738.1 | |
Mouse BCMA, Fc Tag (BCA-M5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 1 - Thr 49 (Accession # O88472-1). | |
-20°C | |
BCMA | |
Mouse | |
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5 | |
HEK293 | |
Bio-Markers and CD Antigens |
32.1 kDa | |
Met 1 - Thr 49 | |
TNFRSF17,CD269,BCM,BCMA | |
Unconjugated | |
Fc Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>95% as determined by SDS-PAGE |