Learn More
MP Biomedicals™ CellMaxx™ Bovine Albumin, Low Endotoxin, Stem Cell Culture
Lipid-rich bovine serum albumin, suitable for stem cell culture and media formulation
Marke:  MP Biomedicals™ 0219989650
194.57 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 9048-46-8 Netto-Gewicht : 0.05000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17318573
  • 212.00 € / 50 Gramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Chromatographically purified for culturing embryonic, mesenchymal and hematopoietic cells. Lipid-rich formulation can be substituted for Albumax™ II.
Physical characteristics:
  • Form: Off white to brown powder
  • Purity:≥98% (w/w)
  • Total Protein: ≥96%
  • pH (4%): 6.5 to 7.5
  • Solubility: Dissolves in 20 minutes at 20° to 25°C
  • Moisture: ≤5% w/w
Microbial evaluation and control:
  • Endotoxin: ≤1EU/mg
  • Mycoplasma: Negative
  • Bioburden: ≤100cfu/g
  • Virus (9CFR): Negative
  • Reported: Lipid content
Certifications: ISO9001, ISO13485, cGMP, EDQM
Spezifikation
Spezifikation
Mammalian Cell Culture
66
6.5 to 7.5
50g
4°C
Lipid-rich
CellMaxx™ Bovine Albumin, Low Endotoxin
Chromatography
Bovine
Powder